8.52180
Fmoc-Ala-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Ala-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N4([C@@H]([C@H](OC4(C)C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-14(22(28)27-21(23(29)30)15(2)33-25(27,3)4)26-24(31)32-13-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,14-15,20-21H,13H2,1-4H3,(H,26,31)(H,29,30)/t14-,15+,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBTYMCWKCJUKDT-ZSDSOXJFSA-N
Általános leírás
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -34.0 - -28.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 2
Protocols
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.