Fontos dokumentumok
5.05378
Sigma-Aldrich
IKK Inhibitor VII
InSolution, ≥97%, 10 mM in DMSO, potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of IKK
Szinonimák:
InSolution IKK Inhibitor VII, (4-(4-(Benzo[b]thiophen-2-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)(4-(pyrrolidin-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, InSolution IKK Inhibitor VII, IKK 16, IKK 16, (4-(4-(Benzo[b]thiophen-2-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)(4-(pyrrolidin-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, InSolution IKK Inhibitor VII
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H29N5OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
483.63
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C28H29N5OS/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWZJBXAPRCVCKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable benzamido-pyrimidine compound that acts as a potent, selective, and ATP-competitive inhibitor of IKK (IC50 = 40, 70, and 200 nM for IKK-2, IKK complex, and IKK-1, respectively). Inhibits cellular IκBα degradation and NF-κB-mediated gene expression in vitro in HUVEC cells and has been shown to exhibit excellent in vivo efficacy both in mice and rats.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
IKK-2, IKK complex, and IKK-1
Reversible: yes
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 10 mM (500 µg/103 µL) sterile-filtered solution of IKK Inhibitor VII (Cat. No. 401486) in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Waelchli, R., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 108.