393207-M
Anti-HNE-Michael Adducts, Reduced Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-4-Hydroxy-2-noneal Michael Adducts, Reduced
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG
tárolási hőmérséklet
−70°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoblotting (1:1000-1:4000)
Frozen Sections (1:50-1:500)
Paraffin Sections (1:50-1:500)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Neely, M.D., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2323.
Uchida, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 1068.
Uchida, K., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys.324, 241.
Uchida, K., et al. 1994. Biochemistry33, 12487.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1