Fontos dokumentumok
SAB5700735
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A11 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CCBR1, SLC7A11, xCT
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
55
faj reaktivitás
rat, mouse
koncentráció
3.16 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC7A11(23657)
Általános leírás
This gene encodes a member of a heteromeric, sodium-independent, anionic amino acid transport system that is highly specific for cysteine and glutamate. In this system, designated Xc(-), the anionic form of cysteine is transported in exchange for glutamate. This protein has been identified as the predominant mediator of Kaposi sarcoma-associated herpesvirus fusion and entry permissiveness into cells. Also, increased expression of this gene in primary gliomas (compared to normal brain tissue) was associated with increased glutamate secretion via the XCT channels, resulting in neuronal cell death.
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SLC7A11 (NP_055146.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)