324813
Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND
The Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND, also referenced under CAS 402939-18-8, controls the biological activity of Soluble Epoxide Hydrolase.
Szinonimák:
Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND, CDU, N-Cyclohexyl-Nʹ-dodecylurea, 1-Cyclohexyl-3ʹ-dodecylurea
Teszt
≥95% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
dichloromethane: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20-19(22)21-18-15-12-11-13-16-18/h18H,2-17H2,1H3,(H2,20,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POEWFBSYPFIYSK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Soluble epoxide hydrolase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Davis, B.B., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 2222.
Morisseau, C., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1599.
Imig, J.D., et al. 2002. Hypertension39, 690.
Argiriadi, M.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15265.
Yu, Z., et al. 2000. Circ. Res.87, 992.
WGK
WGK 1