217356
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
Szinonimák:
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine pancreas
Minőségi szint
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
pI
6.0
oldhatóság
water: 1 mg/mL
idegen aktivitás
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3