317642
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, also referenced under CAS 440100-64-1, controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor IV, K579, (S)-1-(4-Methyl-1-(2-pyrimidinyl)-4-piperidylamino)acetyl-2-pyrrolidinecarbonitrile, DPP IV Inhibitor IV
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white to light brown
oldhatóság
1 M HCl: 16 mg/mL
DMSO: 32 mg/mL
ethanol: 6.5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N3([C@@H](CCC3)C#N)C(=O)CNC1(CCN(CC1)c2ncccn2)C
InChI
1S/C17H24N6O/c1-17(21-13-15(24)23-9-2-4-14(23)12-18)5-10-22(11-6-17)16-19-7-3-8-20-16/h3,7-8,14,21H,2,4-6,9-11,13H2,1H3/t14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JERPHRNGJBSFAP-AWEZNQCLSA-N
Egyéb megjegyzések
Takasaki, K., et al. 2004. Eur. J. Pharmacol.486, 335.
Takasaki, K., et al. 2004. J. Pharmacol. Sci.95, 291.
WGK
WGK 3