251010
Cytarabine
≥98% (HPLC), solid, DNA replication inhibito, Calbiochem
Szinonimák:
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Ara-C, Cytarabine, Cytosine Arabinoside
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]2([c](nc(cc2)N)=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Dessi, F., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1980.
Grant, S., et al. 1994. Oncol. Res. 6, 87.
Greenberg, A.L., et al. 1994. Cancer74, 1261.
Perrino, F.W., et al. 1997. J. Biol. Chem.269, 16357.
Tomkins, C.E., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 1499.
Taddie, J.A., and Traktman, P. 1993. J. Virol.67, 4323.
Brach, M.A., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 60.
Este, E., et al. 1992. Blood79, 2246.
Owens, J.K., et al. 1992. Cancer Res.52, 2389.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3