Fontos dokumentumok
218739
Sigma-Aldrich
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Szinonimák:
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic, Caspase-5 Substrate III, Fluorogenic, Ac-WEHD-AMC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H40N8O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
784.77
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
protect from light
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
fluoreszcencia
λex 365–380 nm
λem 430–460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE) (excitation maximum: ~365-380 nm; emission maximum: ~430-460 nm).
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Trp-Glu-His-Asp-AMC
Egyéb megjegyzések
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1