Fontos dokumentumok
218753
Sigma-Aldrich
Caspase-5 Inhibitor I
Single spot by TLC, solid, Caspase-5 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WE(OMe)HD(OMe)-FMK
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H42FN7O10
Molekulatömeg:
763.77
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Caspase-5 Inhibitor I, Z-WEHD-FMK is a cell-permeable, potent, irreversible caspase-5 inhibitor, that also inhibits the activity of Caspase 1, 4, and 8.
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A potent, cell-permeable and irreversible inhibitor of caspase-5 (ICErel-III, TY), as well as caspase-1 and caspase-4.
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-5. Strongly inhibits caspase-1. Also inhibits caspase-4 and caspase-8.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-1, caspase-4, caspase-5, caspase-8
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Trp-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-CH₂F*
Fizikai forma
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Feloldás
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C.
Analízis megjegyzés
single spot by TLC
Egyéb megjegyzések
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32608.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Rano, T., et al. 1997. Chem. Biol. 4, 149.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1