SAB5500157
Anti-P53 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP5, tissue culture supernatant
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP5, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
dog, bovine, rat, mouse, rabbit, pig, hamster
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2