Fontos dokumentumok
203297-M
Millipore
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
Szinonimák:
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H13N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
327.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
dark orange
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable potent and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM) and protein kinase A (IC50 = 2.7 µM).
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC50 = 87 nM). Inhibits protein kinase A at much higher concentrations (IC50 = 2.7 µM).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
PKC
Target IC50: 87 nM against protein kinase C
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Fabre, S., et al. 1993. Bioorg. Med. Chem.1, 193.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3