Fontos dokumentumok
B4056
Bisindolylmaleimide XI hydrochloride
≥98% (TLC), solid
Szinonimák:
Ro 32-0432
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)cc3ccc(cc23)C4=C(C(=O)NC4=O)c5cn(C)c6ccccc56
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?