Fontos dokumentumok
199001-M
Sigma-Aldrich
Benzamidine, Hydrochloride
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes.
Szinonimák:
Benzamidine, Hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8N2 · xHCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15 (free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥97% (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: >15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Inhibitor of trypsin and trypsin-like enzymes. Inhibits Factor VII autoactivation.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
trypsin and trypsin-like enzymes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kam, C.M., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 316, 808.
Brandstetter, H., et al. 1992. J. Mol. Biol.226, 1085.
Nishimura, Y., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 723.
Reivinen, J., et al. 1992. Kidney Int. 42, 624.
Sturzebecher, J., et al. 1992. Biol. Chem. Hoppe Seyler 373, 1025.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast