Fontos dokumentumok
8.20122
Sigma-Aldrich
Benzamidine hydrochloride hydrate
for synthesis
Szinonimák:
Benzamidine hydrochloride hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8N2 · xHCl · yH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.15 (anhydrous free base basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
216-795-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
Forma
powder
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80-84 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-O
Alkalmazás
  • Intriguing role of water in protein-ligand binding studied by neutron crystallography on trypsin complexes.: This study investigates the interaction of benzamidine hydrochloride hydrate as a serine protease inhibitor, focusing on its binding mechanism in the presence of water molecules. Utilizing neutron crystallography, the research provides insights into the dynamic role of water in enhancing the binding affinity and stability of the inhibitor to trypsin. This understanding is crucial for the design of more effective protease inhibitors in pharmaceutical applications (Schiebel et al., 2018).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Water (K. F.): 7.0 - 13.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3