Fontos dokumentumok
S4069
SL327
≥98% (HPLC), Mixture of E & Z isomers, solid
Szinonimák:
α-[Amino-(4-aminophenylthio)methylene)-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile, SL 327, SL-327
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
mp
127-128.2 °C
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3