Fontos dokumentumok
A36883
Aurintricarboxylic acid ammonium salt
ACS reagent, powder or crystals
Szinonimák:
ATA, Aluminon, Ammonium aurintricarboxylate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Aurintricarboxylic acid ammonium salt, ACS reagent
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
ACS reagent
Forma
powder or crystals
technika/technikák
titration: suitable
szennyeződések
≤0.1% insolubles
izzítási maradék
≤0.2%
szín
dark red
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL
λmax
450 nm
522 nm (2nd)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N.N.N.OC(=O)c1cc(ccc1O)\C(c2ccc(O)c(c2)C(O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIPNSHNRCQOTRI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?