Fontos dokumentumok
178276
Sigma-Aldrich
Apicidin, Fusarium sp.
A potent, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase (IC₅₀= 700 pM for parasitic histone deactetylase) that also exibits antiprotozoal and potential anti-malarial properties.
Szinonimák:
Apicidin, Fusarium sp., cyclo-[L-(2-Amino-8-oxodecanoyl)-L-(N-methoxytryptophan)-L-isoleucyl-D-pipecolinyl], HDAC Inhibitor XI
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H49N5O6
Molekulatömeg:
623.78
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Highly Toxic (H)
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3