Merck
1.73650
Supelco
Empty cells
Méret kiválasztása
12 UNITS
96 700,00 Ft
96 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
12 UNITS
96 700,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
NB.11
96 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
material
optical glass vial
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
észlelési módszer
photometric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
with screw caps 24 mm, Spectroquant®
These empty cells are suitable for the measurement using the photometers with a cell holder for cells with 24 mm. The cells are equipped with screw caps and are delivered in a plastic box, protected from scratching.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.