1.00608
Chlorine Dioxide Test, photometric
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Chlorine Dioxide Test, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
használat
sufficient for 200 tests
specifikus analit(ok)
chlorine
mérési tartomány
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric (DPD)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This Spectroquant® Chlorine dioxide test allows the accurate quantification in various waters. As one of several oxides of chlorine, it is a potent and useful oxidizing agent used in water treatment and in bleaching. In weakly acidic solution chlorine dioxide reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. Chlorine is masked prior to the color reaction.
The method is analogous to APHA 4500-ClO2 D and DIN 38408-5.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Protocols
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.