Merck
1.73635
Supelco
Move DC Hand-held Colorimeter
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Move DC,
termékcsalád
Spectroquant®
Minőségi szint
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move DC
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Spectroquant®
The Spectroquant Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH mobile colorimeter is suitable for the detection of five essential parameters of water analysis: chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cikkek
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.