Összes fotó(1)
Key Documents
1.19301
Supelco
Reference Standard
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
Ügynökség
traceable to NIST SRM 2032, 935a (for chlorine, chlorine dioxide, ozone)
Minőségi szint
termékcsalád
Spectroquant®
specifikus analit(ok)
ozone
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move DC
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
for chlorine, chlorine dioxide, ozone Spectroquant®
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1