17-218
Ras Activation Assay Kit
Szinonimák:
Ras Activity Assay
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
Minőségi szint
technika/technikák
activity assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
human ... MRAS(22808)
Általános leírás
Kiszerelés
Komponensek
Anti-Ras, clone RAS10 (Cat.# 05-516)
100X GTPγS, 10mM (Cat.# 20-176)
100X GDP, 100mM (Cat.# 20-177)
Mg2+ Lysis/Wash Buffer, 5X (Cat.# 20-168)
Minőség
Kapcsolódás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.