1.70334
Molybdenum ICP standard
traceable to SRM from NIST (NH₄)₆Mo₇O₂₄ in H₂O 1000 mg/l Mo Certipur®
Szinonimák:
Molybdenum Reference Standard for ICP
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
termékcsalád
Certipur®
koncentráció
1000 mg/L Mo in water
technika/technikák
ICP: suitable
pH
4 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.000 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.