Fontos dokumentumok
1.70303
Supelco
Arsenic ICP standard
traceable to SRM from NIST H₃AsO₄ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l As Certipur®
Szinonimák:
Arsenic Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.013 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Arsenic ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of trace elements in soy sauce by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS).
Analízis megjegyzés
1000 mg/L As in 2-3% nitric acid, prepared with high-purity H3AsO4, HNO3, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Trace element determination in soy sauce: A novel total reflection X-ray fluorescence procedure and comparison with inductively coupled plasma-mass spectrometry
Monticelli D, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 146, 16-20 (2018)
Cikkek
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.