Fontos dokumentumok
168355
Millipore
Ammonium sulfate
Szinonimák:
(NH₄)₂SO₄, Mascagnite
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352314
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (formol method)
Minőségi szint
form
crystals (Fine)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 1 M
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals: <5 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1