5.30613
IRAP Inhibitor, HFI-419
Szinonimák:
IRAP Inhibitor, HFI-419, (±)-Ethyl-2-acetamido-7-hydroxy-4-(pyridin-3-yl)-4H-chromene-3-carboxylate, HFI419, Insulin-Regulated Aminopeptidase Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(OC2=C(C1C3=CN=CC=C3)C=CC(=C2)O)NC(=O)C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
IRAP
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Albiston, A.L., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.164, 37.
Albiston, A.L., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 600.
Albiston, A.L., et al. 2008. FASEB J.22, 4209.
WGK
WGK 3