05-829-AF647
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1A, Alexa Fluor™ 647 conjugate
clone DM1A, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Szinonimák:
Tubulin alpha-1 chain, α-Tubulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DM1A, monoclonal
faj reaktivitás
guinea pig, rat, porcine, human, gerbil, mouse, bovine, avian
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-829) is shown to be suitable also for immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected α-Tubulin in A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2