Fontos dokumentumok
1.50167
Supelco
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Szinonimák:
Purospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART 4-4
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
oszlop H × belső átmérő:
0.4 cm × 4 mm
külső felület:
350 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 bonding phase
pórusméret:
120 Å pore size
Mátrix:
fully porous particle
Terméknév
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
10 pak of
a címkézés mértéke
18% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
0.4 cm × 4 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC guard cartidge
Alkalmazás
  • Determination of nifedipine in serum of women in preterm labor by high-performance liquid chromatography with diode array detection.: This study utilized Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) columns in the HPLC analysis of nifedipine levels in serum samples from women in preterm labor. The research demonstrated the effectiveness of the Purospher® RP-18 columns in achieving high resolution and sensitivity, making it a valuable tool for bioanalytical applications in clinical chemistry (Kowalczuk et al., 2006).
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany