1.16152
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] Diol sorbent for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
LiChrospher® 100 DIOL (5 µm),
material
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L20
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped: no
a címkézés mértéke
8% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
külső felület
350 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
Diol bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
térfogatsúly
200‑400 kg/m3
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
- Chiral and achiral separation of ten flavanones using supercritical fluid chromatography: This study illustrates the application of LiChrospher 100 DIOL in separating flavanones in bee pollen, utilizing both chiral and achiral approaches. The method offers enhanced accuracy and efficiency for analyzing natural products (Ares et al., 2022).
- Application of Diol column under adsorption and mixed partition-adsorption normal-phase liquid chromatography mode: This research demonstrates the use of LiChrospher 100 DIOL for the separation of purines and pyrimidines, showcasing its versatility in both adsorption and mixed partition-adsorption chromatographic techniques, which are critical for biochemical analysis (Kazoka, 2008).
Analízis megjegyzés
stability testing: passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg