Merck
1.50168
Supelco
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Szinonimák:
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 125-4
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
Terméknév
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
18% Carbon loading
Paraméterek
250 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
12.5 cm × 4 mm
külső felület
350 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Alkalmazás
  • Quantification of Lipophilicity of 1,2,4-Triazoles Using Micellar Chromatography.: This study utilizes Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) columns in micellar chromatography to quantify the lipophilicity of 1,2,4-triazoles. The research demonstrates the efficacy of Purospher® STAR RP-8 columns in separating and analyzing lipophilic compounds, highlighting its application in the detailed analysis of triazole derivatives, which are significant in pharmaceutical chemistry (Janicka et al., 2012).
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 65000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 3.0
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany