1.50428
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC Column
Szinonimák:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® RT 50-4
Méret kiválasztása
246 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
246 000,00 Ft
Javasolt termékek
Terméknév
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 50 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for DIN 15968-2010
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
Paraméterek
400 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 4 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
120 Å pore size
Üzemi pH tartomány
1.5-10.5
elválasztástechnika
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications