1.50245
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Szinonimák:
Purospher® STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 250-4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L8
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
3.5% Carbon loading
Paraméterek
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4 mm
külső felület
330 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
NH2 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
Üzemi pH tartomány
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Analízis megjegyzés
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 – 1.8