Fontos dokumentumok
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Szinonimák:
plate rack
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
material
epoxy-coated (steel)
Jellemzők
Holds 30 x 60 mm dishes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18979-0002
méret
76x229x127 mm
kompatibilitás
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Általános leírás
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
Jogi információk
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)