Fontos dokumentumok
1.07040
Millipore
Petri-dish rack
For up to 12 Petri dishes
Szinonimák:
Petri dish holder
About This Item
UNSPSC kód:
41104308
NACRES:
NB.14
Minőségi szint
Jellemzők
to hold 12 dish(es)
kiszerelés
pkg of 1 unit
technika/technikák
microbiological culture: suitable (RTU culture media)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
The Petri dish rack is an accessory of the Anaerocult system. It can hold up to 12 Petri dishes and comes with an integrated holding clip for the Anaerotest strip.
Alkalmazás
The Petri dish rack is used to conveniently place the Petri dishes into the Anaerobic jar.
Jogi információk
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13