Fontos dokumentumok
14-512-M
Sigma-Aldrich
Axl Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 473-end human Axl, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 48 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... AXL(558)
Általános leírás
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 473-end human Axl
Product Source: expressed in Sf21 cells
Alkalmazás
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: Axl
Target Sub-Family: TK
Kiszerelés
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-512M when ordering the 250 µg size.
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
Fizikai forma
Ni2+/NTA-agarose
Tárolás és stabilitás
6 months at -70°C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany