14-484-M
PKCα Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length human PKCα, containing N-terminal His6 tag. For use in Kinase Assays.
Szinonimák:
PRKCA, Protein kinase C alpha type
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
termékcsalád
Upstate®
specifikus aktivitás
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
eltarthatósági idő
1 yr
molekulatömeg
Mw 78 kDa
tisztítva
(Ni2+/NTA-agarose)
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
elérési szám
(FUNCTION: SwissProt: P17252 # PKC is activated by diacylglycerol which in turn phosphorylates a range of cellular proteins. PKC also serves as the receptor for phorbol esters, a class of tumor promoters. )
NM_002737.2
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PRKCA(5578)
Általános leírás
Protein Target: PKCα
Target Sub-Family: AGC
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1