About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C51H100N22O11
Molekulatömeg:
1197.48
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized
összetétel
Peptide Content, ≥65%
tárolási körülmény
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
Alkalmazás
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)