Fontos dokumentumok
P1782
Protein kinase Cα isozyme human
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
PKCα
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Minőségi szint
Teszt
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥250 units/μg protein
molekulatömeg
80-81 kDa by SDS-PAGE
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PRKCA(5578)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1