1.37165
Spermidine
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Spermidine, 1,8-Diamino-4-azaoctane; N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
GMO free
GMP
leírás
Aflatoxin-free
Melamin-free
DNase-free
RNase-free
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
szennyeződések
low in endotoxins
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
részecskeméret
(liquid or solidified mass)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
The EMPROVE® Expert quality grade provided with this product is tested for microbial and endotoxin levels and is RNase and DNase free. Stability studies according to ICH Q7 are running and stability conclusions will be available via EMPROVE® Suite.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup