Fontos dokumentumok
12-302
Sigma-Aldrich
EGF-Stimulated A431 Cell Lysate
Human
About This Item
UNSPSC kód:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
biológiai forrás:
human
gyártó/kereskedő neve:
Upstate®
Terméknév
EGF-Stimulated A431 Cell Lysate,
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
Sejtvonal leírása
A431
Minőség
Routinely evaluated as a positive control for many of Upstates antibodies.
Fizikai forma
modified RIPA buffer (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 1% NP40, 0.25% sodium deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM PMSF, 1mg/ml aprotinin, 1mg/ml leupeptin, 1mg/ml pepstatin, 1mM Na3VO4, 1mM NaF) and diluted with non-reducing sample buffer (31mM Tris-HCl, pH 6.8, 5% glycerol, 1% SDS, 0.002% bromophenol blue).
Tárolás és stabilitás
6 months at -20°C
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Svetoslava S Kerpedjieva et al.
Stem cells and development, 21(13), 2541-2551 (2012-02-10)
Cell therapy with adult bone marrow multipotential stromal cells/mesenchymal stem cells (MSCs) presents a promising approach to promote wound healing and tissue regeneration. The strong paracrine capability of various growth factors and cytokines is a key mechanism of MSC-mediated wound
Srinivasan Shanmugarajan et al.
Endocrinology, 151(9), 4389-4399 (2010-07-09)
Osteoclast inhibitory peptide-1 (OIP) is an autocrine/paracrine inhibitor of osteoclast differentiation, and mice that overexpress OIP-1 in osteoclast lineage cells develop an osteopetrosis bone phenotype. In this study, we show that OIP-1 binding to the Fc gamma receptor IIB (Fc
Endrit Elbasani et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-17)
The anaphase-promoting complex, or cyclosome (APC/C), is a large E3 ubiquitin ligase composed of 14 subunits. The activity of APC/C oscillates during the cell cycle to ensure a timely transition through each phase by promoting the degradation of important cell
Narendra Padhan et al.
BMC cancer, 16(1), 683-683 (2016-08-27)
The progression of colorectal cancer (CRC) involves recurrent amplifications/mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR) and downstream signal transducers of the Ras pathway, KRAS and BRAF. Whether genetic events predicted to result in increased and constitutive signaling indeed lead