Fontos dokumentumok
12-305
Sigma-Aldrich
3T3/A31 Cell Lysate
About This Item
UNSPSC kód:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
Sejtvonal leírása
3T3/A31
Minőség
Routinely evaluated as a positive control for some of Upstates antibodies.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jason A Lehman et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28130-28138 (2003-05-13)
We report here for the first time the detection of the ribosomal p70S6 kinase (p70S6K) in a hematopoietic cell, the neutrophil, and the stimulation of its enzymatic activity by granulocyte macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF). GM-CSF modified the Vmax of the
Alexey V Karpushev et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 57(5), 996-1002 (2011-04-06)
The epithelial Na(+) channel (ENaC) is an essential channel responsible for Na(+) reabsorption in the aldosterone-sensitive distal nephron. Consequently, ENaC is a major effector impacting systemic blood volume and pressure. We have shown recently that Rac1 increases ENaC activity, whereas
Sudhakaran Prabakaran et al.
Molecular systems biology, 7, 482-482 (2011-04-14)
The functional impact of multisite protein phosphorylation can depend on both the numbers and the positions of phosphorylated sites-the global pattern of phosphorylation or 'phospho-form'-giving biological systems profound capabilities for dynamic information processing. A central problem in quantitative systems biology