Fontos dokumentumok
119149
Sigma-Aldrich
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Szinonimák:
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15N7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
hatékonyság
800 pM Ki
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
kompatibilitás
for use with Viable Air Samplers (1.09191)
for use with Viable Air Samplers (1.09194)
for use with Viable Air Samplers (1.17103)
for use with Viable Air Samplers (1.17274)
for use with Viable Air Samplers (1.17275)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(nc2nc(nc1N)NCCc4ccc(cc4)O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A highly potent, selective, and orally bioavailable non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells). Does not exhibit any significant antagonistic activity in A1, A2B (Ki = 255 nM and 50 nM, respectively in human adenosine receptors stably expressed in CHO cells) or in A3R (Ki >10 µM in human A3R stably expressed in HEK-293 cells). Shown to have a protective effect against beta-amyloid peptide toxicity.
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
A2A
Reversible: yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Poucher, S. M., et al. 1995. Brit. J. Pharmacol. 115, 1096.
Ongini, E. et al. 1999. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3