Fontos dokumentumok
SML0422
Istradefylline
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-8-(3,4-Dimethoxystyryl)-1,3-diethyl-7-methylxanthine, 8-[(1E)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-1,3-diethyl-3,7-dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione, KW-6002
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)N(CC)c2nc(\C=C\c3ccc(OC)c(OC)c3)n(C)c2C1=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-6-23-18-17(19(25)24(7-2)20(23)26)22(3)16(21-18)11-9-13-8-10-14(27-4)15(12-13)28-5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/b11-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQVRBWUUXZMOPW-PKNBQFBNSA-N
Géninformáció
human ... ADORA2A(135)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.