Fontos dokumentumok
1.15552
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
rétegvastagság:
200 μm
lemez H × Sz:
20 cm × 10 cm
Jellemzők:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
pórusméret:
60 Å medium pore diameter
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
200 μm
lemez H × Sz
20 cm × 10 cm
részecskeméret
5-6 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
25 Glass plates 20 x 10 cm
Kapcsolódás
Replaces: 15552-6; 15552
Analízis megjegyzés
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm