1.12363
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s AMD extra thin
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38407-F11, glass support
Szinonimák:
Silica gel 60 WR HPTLC Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 38407-F11
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
100 μm
lemez H × Sz
20 mm × 10 cm
részecskeméret
5-6 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 70 - 120 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm