Összes fotó(1)
Key Documents
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Szinonimák:
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass plate
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
200 μm
lemez H × Sz
10 cm × 20 cm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Glass plates 20 x 10 cm