Merck
1.13728
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 20 x 2.5 cm
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
50 UNITS
265 000,00 Ft
265 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 50 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
150-200 μm
lemez H × Sz
20 cm × 10 cm
részecskeméret
5-6 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
1.137271.131871.15498
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
HPTLC: suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 50 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
layer thickness
150-200 μm
layer thickness
150-200 μm
layer thickness
150-200 μm
layer thickness
150-200 μm
Általános leírás
50 Glass plates 20 x 10 cm
These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples. Our concentrating zone plates are based on different adsorption properties of two adsorbents. The first is a large pore concentrating adsorbent where the samples are applied; the second is a selective layer for separation. Regardless of the spots’ shape, size, or position, the sample always concentrates as a narrow band where the two adsorbents overlap and where the separation starts. These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples.
Alkalmazás
Glass HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 20 x 2.5 cm plates. Silica gel HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
Analízis megjegyzés
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
layer thickness concentrating zone: 70 - 110 µm
Fluctuation in the thickness of the concentration zone: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
18 - 24
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 39 - 46
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 59 - 66
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene (45% rel. humidity)
Egyéb megjegyzések
Replaces: 13728-6; 13728
kapcsolódó termék
Termékszám