1.02136
Contact C
Envirocheck™, Contact Total Coliforms/E.Coli coated with Plate Count Agar and Chromocult Coliform Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Minőségi szint
termékcsalád
Envirocheck™
Forma
solid (ready-to-use)
gyártó/kereskedő neve
Envirocheck™
alkalmazás(ok)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
Escherichia coli (total count)
coliforms
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.5 - 7.1
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
good
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: good
- Citrobacter freundii ATCC 8090: good
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
good
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: fair/good
- Citrobacter freundii ATCC 8090: good
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): good
Colonies
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
dark blue to violet
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: salmon to red
- Citrobacter freundii ATCC 8090: salmon to red
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): colourless
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Related Content
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.