Fontos dokumentumok
1.12412
Supelco
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Szinonimák:
Yttrium oxide 99+
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O3Y2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-233-5
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Forma
solid
veszteség
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
sűrűség
5.0 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1